Learn More
Hamilton 18-Gauge-Füllrohr, stumpf
Artikelnummer. 31257798
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
31257798 48 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257798 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10106145
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lang 1219 mm Rohr mit 18 Gauge, ausgelegt für zuverlässigen Flüssigkeitstransfer. Verfügt über stumpfe Enden für gleichmäßige und kontrollierte Füllung.
  • 18-Gauge-Füllrohr-Baugruppe (PN: 10106145), entwickelt für einen zuverlässigen Flüssigkeitstransfer
  • Beinhaltet eine präzisionsgefertigte 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK Befestigung für sichere Verbindungen
  • Geliefert mit 48 in. (1.219 mm) 18-Gauge-FEP-Rohre
  • Rohrmaße: 0,075 in. O.D. x 0,043 in. I.D. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm I.D.)
  • Ausgestattet mit Dehnentlastungsfedern, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Belastung der Schläuche zu verringern
Spezifikation
Produkttyp Pumpenschläuche
Länge (angloamerikanisch) 48 in.