Learn More
18-Kronen-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443594 10 g 10 Gramm
11453594 50 g -
11463594 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443594 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11249.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.56 CHF
    49.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 11.91 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol
18-Crown-6 is used as an efficient phase transfer catalyst and as a complexing agent with a variety of small cation. It is involved in the synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6. It facilitates the solubility of potassium permanganate in benzene, which is used for oxidizing the organic compounds. It is used to accelerate various substitution reactions as well as enhances the power of nucleophiles such as potassium acetate. It is utilized in the alkylation reactions in the presence of potassium carbonate, N-alkylation of glutarimide and succinimide with dimethylcarbonate. The complex formed by its reaction with potassium cyanide acts as a catalyst in the cyanosilylation of aldehydes, ketones and quinines with trimethylsilyl cyanide (TMSCN).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
18-Krone-6 wird als effizienter Phasentransferkatalysator und als Komplexbildner mit einer Vielzahl kleiner Kationen verwendet. Ist an der Synthese von Diarylethern, Diarylthioethern und Diarylaminen beteiligt, die durch Kaliumfluorid-Aluminiumoxid und 18-Krone-6 vermittelt werden. Erleichtert die Löslichkeit von Kaliumpermanganat in Benzol, das zur Oxidation der organischen Verbindungen verwendet wird. Wird verwendet, um verschiedene Substitutionsreaktionen zu beschleunigen und die Leistung von Nukleophilen wie Kaliumacetat zu steigern. Wird bei den Alkylierungsreaktionen bei Vorhandensein von Kaliumcarbonat, N-Alkylierung von Glutarimid und Succinimid mit Dimethylcarbonat verwendet. Der durch seine Reaktion mit Kaliumcyanid gebildete Komplex wirkt als Katalysator bei der Cyanosilylierung von Aldehyden, Ketonen und Chininen mit Trimethylsilylcyanid (TMSCN).
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17455-13-9
Summenformel C12H24O6
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
MDL-Nummer MFCD00005113
InChI-Schlüssel XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC-Name 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18-Crown-6
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Dichte 1.175
Siedepunkt 116°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 1619616
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2602
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 264.32
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 18-Crown-6
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane