Learn More
18-Crown-6, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120023 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15640870 5 g Glasflasche 5 Gramm
15620870 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15640870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 076735G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17455-13-9
Summenformel C12H24O6
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
MDL-Nummer MFCD00005113
InChI-Schlüssel XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC-Name 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18-Crown-6
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Farbe Farblos
Flammpunkt >113°C (>235.4°F)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1619616
Formelmasse 264.32g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)