Learn More
Bochem™ Doppelmuffe, drehbar, 18/8 Stahl,D=16.5mm, Typ 1, Winkel 90° und 180°
Marke: Bochem™ 5302
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
16,5 mm | |
Drehmuffe | |
1 Packungen |