Learn More
Bochem™ Löffel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
135 mm
180 mm
195 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Löffel |
| Griffmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 195 mm |