Learn More
Bochem™ Spatel aus Edelstahl18/10 , mit Knopf
Aus Edelstahl 18/10
2.55 CHF - 3.45 CHF
Spezifikation
Form | Mit Knopf |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Spatel |
Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10706821
|
Bochem™
3270 |
150 mm | 4 mm |
2.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10662411
|
Bochem™
3271 |
210 mm | 4.5 mm |
2.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10374041
|
Bochem™
3272 |
300 mm | 5 mm |
3.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Mit Knopf | |
Spatel | |
Edelstahl (18/10) |
Je 1 | |
Edelstahl (18/10) |