Learn More
Bochem™ Spatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10494291
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
185 mm
210 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10494291
Marke: Bochem™ 3201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl.
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Löffel/rund/gebogen
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für viele verschiedene Anwendungen verwendet
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 185 mm