Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Mikrospatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 11876890
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11876890
Marke: RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ 87374
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Excellent for scraping, transferring or applying chemicals or treatments in the laboratory. RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge Stainless Steel Spatulas are durable and chemically resistant.
  • With plastic handles
  • Available in a variety of end styles
Spezifikation
Menge 5 Packung
Form Einzeln
Produkttyp Mikrospatel
Grifffarbe Schwarz
Breite (metrisch) 4 mm
Griffmaterial Kunststoff
Material Edelstahl (18/10)
Grifftyp Kunststoff
Länge (metrisch) 150 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.