Learn More
Bochem™ Schaufelspatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 1 Seite des Spatels ist konisch zulaufend
- Guter Halt
- Edelstahl
- Analysetyp
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Löffel |
| Produkttyp | Löffelspatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Analyseanwendungen |
| Abmessungen (L x B) | F x E 35 x 23 |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Grifftyp | Spitz zulaufend |
| Länge (metrisch) | 200 mm |