Learn More
Bochem™ Stativstange aus 18/8 Stahl, mit M10 Gewinde, LxD=1000x13mm
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Produkttyp | Stäbe für Standfüße |
| Menge | 1 Packungen |