Learn More
Bochem™ Stativringe aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Stativringe aus Edelstahl 18/10 sind in drei Ausführungen erhältlich.
Marke: Bochem™ 5500
Additional Details : Gewicht : 0.12330kg
Beschreibung
- Aus 18/10 Edelstahl
- Drei Ausführungen: Geschlossener Ring, geschlossener Ring mit Muffe und offener Ring
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
50 mm | |
1 Packungen |
160 mm | |
Geschlossener Ring |