Learn More
Bochem™ Stativringe aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Stativringe aus Edelstahl 18/10 sind in drei Ausführungen erhältlich.
Marke: Bochem™ 5512
Additional Details : Gewicht : 0.23400kg
Description
- Aus 18/10 Edelstahl
- Drei Ausführungen: Geschlossener Ring, geschlossener Ring mit Muffe und offener Ring
Specifications
Edelstahl (18/10) | |
100 mm | |
1 Packungen |
220 mm | |
Offener Ring |