Learn More
Bochem™ Poly-Löffel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
26 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Löffel in drei verschiedenen Arten
- Autoklavierbar
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
- Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Mehrzwecklöffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckschwamm für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 30 mm |
| Breite (metrisch) | 13 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 13 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Mehr anzeigen |