Learn More
Bochem™ Poly-Löffel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10370301
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
26 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10370301
Marke: Bochem™ 3401
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Löffel in drei verschiedenen Arten
  • Autoklavierbar
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl
  • Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Anwendungen
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Mehrzwecklöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckschwamm für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 30 mm
Breite (metrisch) 13 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Abmessungen (L x B) 180 x 13 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 180 mm