Learn More
Bochem™ Poly-Löffel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 11845071
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11845071
Marke: Bochem™ 3402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10.
  • Typ 1
  • Edelstahl
Spezifikation
Form Gebogen
Produkttyp Poly-Löffel
Breite (metrisch) 13 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 13 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 210 mm