Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Griff verschweisst, besonders hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Lebensmittel.
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Produkttyp | Pharmaschaufel |
| Material | Edelstahl (18/10) |