Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10214321
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
55 mm
Abmessungen (L x B):
130 x 3 mm
130 x 5 mm
185 x 5 mm
210 x 5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sägeblatt Abmessungen (L x B) unitSize
10214321 40 mm 130 x 3 mm 1 Stück
10373611 40 mm 130 x 5 mm 1 Stück
10504461 50 mm 185 x 5 mm 1 Stück
10560042 55 mm 210 x 5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10214321 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3014G
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebogene, doppelseitige Mikrospatel aus Edelstahl. Die Bochem™ gebogenen, doppelseitigen Mikrospatel sind schlank, chemisch beständig und für die Übertragung kleiner Materialmengen gut geeignet.
  • Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
  • Doppelseitig für Vielseitigkeit.
  • Schmale Enden für einfachen Zugriff auf Behälter.
  • Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
Spezifikation
Menge Je 1
Form Gebogen
Produkttyp Mikrodoppelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 3 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Abmessungen (L x B) 130 x 3 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 130 mm