Learn More
Bochem™ Hochgeformte Laborschüssel18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10103504
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15000 mL
2000 mL
3000 mL
6000 mL
8000 mL
1000 mL
Durchmesser (metrisch):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10103504 1000 mL 150 mm 80 mm 1 Stück
10532944 15000 mL 180 mm 95 mm 1 Stück
10493265 2000 mL 195 mm 115 mm 1 Stück
10707315 3000 mL 220 mm 125 mm 1 Stück
10789155 6000 mL 285 mm 145 mm 1 Stück
10185324 8000 mL 310 mm 165 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10103504 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus 18/10 Edelstahl
  • Hohe Form
  • Mit Rand
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Rostfreier Stahl
Form Runden
Typ Laborschüssel
Höhe (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) 150 mm