Learn More
Bochem™ Flache Abdampfschalen aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.
Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Flach
Volumen: 100mL
φ/H: 80/20mm
Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Flach
Volumen: 100mL
φ/H: 80/20mm
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 80 mm |