Learn More
Bochem™ Abdampfschalen aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10745505
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Länge (metrisch):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
10745505 95 mm 445 mm 1 Stück
10346104 100 mm 500 mm 1 Stück
10098310 45 mm 310 mm 1 Stück
10162411 60 mm 340 mm 1 Stück
10739121 45 mm 375 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10745505 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.25 CHF
    52.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.11 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verdampfen Sie Materialien im Labor mit der Bochem™ Verdampfungsschale mit Rand aus 18/10 Edelstahl.
  • Edelstahl 18/10
  • Erhebliche Randgröße
  • Rechteckige Form
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Rostfreier Stahl
Form Rechteckig
Typ Abdampfschale
Länge (metrisch) 445 mm
Höhe (metrisch) 95 mm