Learn More
Bochem™ Abdampfschalen aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Länge (metrisch):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl 18/10
- Erhebliche Randgröße
- Rechteckige Form
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Rechteckig |
| Typ | Abdampfschale |
| Länge (metrisch) | 375 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |