Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10, runde/gebogene Enden, Typ 1
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
Marke: Bochem™ 3181
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Doppelspatel
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
Dppelspatel | |
5 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Runde/gebogene Enden, Typ 1 | |
10 mm | |
5 mm | |
185 mm |