Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10, runde/gebogene Enden, Typ 1
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
Marke: Bochem™ 3182
2.00 CHF gültig bis 2023-02-05
Benutzen Sie den Promotions-Code "19086" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00630kg
Beschreibung
- Doppelspatel
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Runde/gebogene Enden, Typ 1 | |
Doppelspatel | |
5 mm | |
18/10 Edelstahl |
Je 1 | |
12 mm | |
5 mm | |
210 mm |