Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10180551
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10180551
Marke: Bochem™ 3102G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bochem™ Gebogene Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 ist besonders nützlich im Labor;
  • Doppelspatel
  • 18/10 Edelstahl
  • Autoklavierbar
  • Gebogen
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Gebogen/Abgerundet
Produkttyp Dppelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) 9 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 9 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 3.5 mm
Abmessungen (L x B) 185 x 9 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 185 mm