Learn More
Bochem™ Doppelendige Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelendig
- Edelstahl
- Autoklavierbar
- Gerade
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 4 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Mehr anzeigen |