Learn More
Bochem™ Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Chemikalienlöffel
- Mit Spatelgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Chemikalienschaufel, doppelt |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 48 mm |
| Breite (metrisch) | 35 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 300 mm |