Learn More
Bochem™ Mikro Schaufel 18/8 Stahl, LxB=210x9 mm
Artikelnummer. 10054930
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10054930
Marke: Bochem™ 3307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Breite Schaufel
  • Halbrund
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Mikro-Schaufel
Ausführung PTFE
Abmessungen (L x B) 210 x 9 mm
Länge (metrisch) Griff 60 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 210 mm