Learn More
Bochem™ Schöpfkellen aus 18/10 Edelstahl mit flachem Griff
Marke: Bochem™ 8790
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Schöpfkelle | |
Flach | |
300 mm |
Edelstahl (18/10) | |
65 mL |