Learn More
Bochem™ Schöpfkellen aus 18/10 Edelstahl mit flachem Griff
Marke: Bochem™ 8794
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Schöpfkelle | |
Flach | |
400 mm |
Edelstahl (18/10) | |
250 ml |