Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Kunststoffgriffen aus PVC 18/10 E-Poli
Artikelnummer. 10799431
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10799431 300 mm 1 Stück
10273981 200 mm 1 Stück
10336241 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10799431 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 2163
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Guter Griffhalt
  • Mit PVC-Griff
  • Maximale Temperatur 145 °C
Spezifikation
Produkttyp Tiegelzange
Länge (metrisch) 300 mm
Material Edelstahl (18/10)