Learn More
Globe Scientific 17x100 mm Culture Tube
Artikelnummer. 31922372
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
16 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922372 16 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922372 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 110158
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Scientific Inc. 17x100 Culture Tube with dual position snap cap
  • Polystyrene tubes can withstand 1500 RPM during centrifugation
  • Dual position snap caps (LDPE) allow for either aerobic or anaerobic storage of samples
  • Leave snap cap in the loose position for aerobic work and in the sealed position for anaerobic cultures
Spezifikation
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussfarbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Belüftungsstopfen
Farbe Naturfarben
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polystyrol
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Skala Nein
Enthält Duale Position Cap
Menge 500/Cs.
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 16 mL