Learn More
17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-on (Δ 6-Testosteron), Mikromol™
Artikelnummer. 30051432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051432 25 mg 25 Milligramm
30050450 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051432 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0323.120025
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-on (Δ 6-Testosteron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Delta6-Testosterone
CAS 2484-30-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Delta6-Testosterone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H26 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Testosterone Imp. I (EP), Testosterone USP Related Compound I, Testosterone USP RC I, 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17beta-ol-3-one, Testosterone Related Compound I, Testosterone Impurity I
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 286.4
Menge 25 mg
Formelmasse 286,4085 g/mol