Learn More
17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-benzoat (17-epi-Estradiolbenzoat), Mikromol™
Artikelnummer. 30052128
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052128 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052128 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0301.030025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-benzoat (17-epi-Estradiolbenzoat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17-epi-Estradiol Benzoate
CAS 6045-53-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 17-epi-Estradiol Benzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C25 H28 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. E (EP), 17-epi-Estradiol Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
Menge 25 mg
Formelmasse 376.2038 g/mol