Learn More
Labcon™ PerformR™ 175 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Graduierungen:
50 bis 150 ml in 12,5 ml-Schritten
50 bis 150 ml in 25 ml-Schritten
Packungsgröße:
48 Stück
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 8.000 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 175 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Verschlussfarbe | Teal |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 175 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylenharz |
| Zur Verwendung mit | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Anzahl pro Packung | 2 |
| Verpackung | 2/Beutel, 24 Beutel/Karton |
| Mehr anzeigen |