Learn More
Testo™ 174T 1-Kanal-Temperatur-Datenlogger
Der 174T 1-Kanal-Temperatur-Datenlogger eignet sich ideal für die kontinuierliche Überwachung der Lagertemperaturen.
Marke:  Testo™ 0572 1767
Artikelnummer. 11331384
  • 1010.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • Der Mini-Datenlogger für die Temperatur, Testo 174T, ist ideal für die Begleitung von Transporten.
  • Der Datenlogger wird einfach in der Nähe der Ware positioniert, z. B. in Behältern und Kühlräumen, und überwacht kontinuierlich, sicher und unauffällig die Temperatur.
  • Die kostenlose Software ComSoft Testo 174 ermöglicht eine schnelle Programmierung des Datenloggers und eine einfache Analyse.
  • Die Testo Software (Comsoft) ist nur auf einem PC und nicht auf einem MAC verfügbar.
  • Funktionen von Testo 174T
    • Einkanal-Temperatur-Datenlogger
    • Zeigt den aktuellen Messwert, die Max./Min.-Werte, die programmierten Grenzwerte und die Akkulaufzeit in Tagen an
    • Hohe Datenintegrität auch bei leerem Akku
    • Großer Datenspeicher für Messungen
    • Wasserdicht gemäß IP65
    • Kompakt und robust
Spezifikation
Spezifikation
2 Lithium (CR2032)
0,1 °C
60 x 38 x 18,5 mm
±0,5 °C (-30 bis +70 °C)
-30°bis +70 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ 174T 1-Kanal-Temperatur-Datenlogger > Temperatur-Datenlogger; Temperatur bei Betrieb:-30°bis +70 °C