Beschreibung
- Available in Polypropylene and Polystyrene
- Used for laboratory applications
- Come in wide range of sizes
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 14 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Produkttyp | Test Tube |