Learn More
17-(Allylamino)-17-Demethoxygeldanamycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428539
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428539 25 mg 25 Milligramm
15438539 100 mg 100 Milligramm
15408539 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66960.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zeigt Anti-Tumor-Aktivität
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) inhibits heat shock protein 90 (Hsp90), the expression of heat shock factor-1, and the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2. In addition to its anti-tumor effects, 17-AAG also induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 150 mg/ml; löslich in Ethanol bei 5 mg/ml. Sehr schlecht wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75747-14-7
Summenformel C31H43N3O8
Molekulargewicht (g/mol) 585.698
MDL-Nummer MFCD04973892
InChI-Schlüssel AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
Synonym 17-aag
PubChem CID 133688938
IUPAC-Name [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-Hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamat
SMILES CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Formelmasse 585.69
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest