Learn More
17,21-Dihydroxy-9β ,11β -Epoxypregn-4-en-3,20-dion (9β ,11β -Epoxyhydrocortison), Mikromol™
Artikelnummer. 17920426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17920426 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17920426 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0185.350025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
17,21-Dihydroxy-9β ,11β -Epoxypregn-4-en-3,20-dion (9β ,11β -Epoxyhydrocortison)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
CAS 10072-97-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H28 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
Menge 25 mg
Formelmasse 360,1937 g/mol