Learn More
17,21-Dihydroxy-16Alpha-Methylpregna-1,4,9(11)-Trien-3,20-Dion 21-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30180030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180030 100 mg 100 Milligramm
30179893 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD453275100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10106-41-9
Summenformel C24H30O5
Molekulargewicht (g/mol) 398.49
Synonym Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), Dexamethason Impurity I, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
IUPAC-Name [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] Acetat
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
Formelmasse 398.2093
Reinheit (%) >95%