Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 Automated Cell Counter
Artikelnummer. 16842556 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Automatischer Zellzähler
Automatischer Zellzähler und Zubehör
Gewährleistung:
1-Jahres-Standard
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Gewährleistung Packungsgröße
16842556 Automatischer Zellzähler 1-Jahres-Standard 1 Stück
16812556 Automatischer Zellzähler und Zubehör 1-Jahres-Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16842556 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMQAX2000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Experience rapid cell counting with the Countess 3 Automated Cell Counter. Equipped with advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software, the Countess 3 brightfield cell counter enables automated cell counting and measurement of cell viability.
The Countess 3 Automated Cell Counter is a brightfield cell counter equipped with an advanced machine-learning algorithm, ruggedized optics, fully-automated focus and lighting, and image analysis software. This benchtop cell counting system is designed for rapid automated cell counting and viability measurement of primary and immortalized cell samples to prepare cells for downstream analysis and for routine cell culture passaging.
Der Countess 3 automatische Zellzähler ist ein Tisch-Zellzählsystem, das mit einem fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmus, robuster Optik, vollautomatischer Fokussierung und Beleuchtung sowie Bildanalyse-Software für die schnelle Beurteilung von primären und immortalisierten Zellproben ausgestattet ist.
  • Genauigkeit — die Subjektivität bei der manuellen Zellzählung und die Variabilität je nach Anwender entfallen
  • Schnell — zählt lebende und tote Zellen, misst die Lebensfähigkeit und meldet die durchschnittliche Zellgröße mit einer einzigen Berührung in ca. 20 Sekunden
  • Praktisch — keine Reinigung oder routinemäßige Wartung erforderlich. Der hochauflösende kapazitative Touchscreen mit bündiger Montage und die einfache Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme, erfordern nur minimale Schulungen und bieten automatische Speicherung von Daten auf USB oder in der Cloud
Der Countess 3 automatische Zellzähler funktioniert in zwei einfachen Schritten:
1. Mischen Sie 10 µl der Probe mit 10 µl Trypanblau, und pipettieren Sie sie in einen Countess Einweg-Kammerobjektträger.
2. Setzen Sie den Objektträger in das Instrument ein. Die Modi “Schnellerfassung” und “Auto-Speichern” ermöglichen die Zellzählung mit nur einem Tastendruck. Fokus, Beleuchtung und Dateispeicherung werden automatisch ausgeführt.
Erzielen Sie genaue Zellzählungen
Der Countess 3 automatische Zellzähler verwendet Trypanblau-Färbung in Kombination mit Autofokus- und Beleuchtung, die von einem maschinenlernenden Bildanalyse-Algorithmus betrieben wird, um genaue Zahlen zu Zellanzahl und Lebensfähigkeit zu ermitteln. Der Messbereich reicht von 1 × 104 bis 1 × 107 Zellen/ml (der optimale Bereich ist 1 × 105 bis 4 × 106 Zellen/ml), was größer ist als der eines Hämozytometers.
Übertragen Sie Daten und Bilder auf Ihren PC oder in die Cloud
Über den USB-Anschluss am Countess 3 automatischen Zellzähler können Sie die Ergebnisse und Bilder Ihrer Zellzählung speichern und diese dann an Ihren PC übertragen. (Ein USB-Laufwerk ist im Lieferumfang des Geräts Countess 3 enthalten, und ein WLAN-Dongle ist verfügbar.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Automatischer Zellzähler
Produktlinie Countess
Kamera 5 MP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur- und Analyseabläufe
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS-Mikroskope, Attune Durchflusszytometer
Nachweisverfahren Hellfeld
Aufnahmevermögen 2 Proben pro Objektträger
Vergrößerung 2.5X
Optik 1 Channel (Brightfield)
Display LCD-Anzeige
Hauptspeicher Integriertes USB-Laufwerk
Abmessungen LxBxT: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 Zoll)
Gewicht (angloamerikanisch) 8 lb.
Gewicht (metrisch) 3,6 kg
Zertifizierung/Konformität RoHS
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Menge 1 instrument
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Gewährleistung 1-Jahres-Standard
Elektrische Anforderungen 12 VDC, 3 A
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke