Learn More
Globe Scientific 16 x 100mm Test Tubes
Beschreibung
Molded from premium-grade polystyrene for clarity
- Polystyrene tubes can withstand up to 1500rpm during centrifugation
- Polypropylene tubes can withstand up to 3000rpm and are autoclavable and freezable
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Verpackung | 2000/Cs. |
| Eingefasst | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Graduated | No |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Test Tube |