Learn More
16-Hexadecanolid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336686
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336686 10 g 10 Gramm
11346686 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03864.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-29-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
16-Hexadecanolide is used in the manfacturing of perfumes. It acts as masking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
16-Hexadecanolid wird bei der Herstellung von Parfümen verwendet. Es dient als Maskierungsmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-29-5
Summenformel C16H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
MDL-Nummer MFCD00039668
InChI-Schlüssel LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 16-hexadecanolide, hexadecanolide, cyclohexadecanolide, 16-hexadecanolactone, 1,16-hexadecanolide, dihydroambrettolide, juniperic acid lactone, 1,16-hexadecanolactone, hexadecanolactone, 16-hydroxyhexadecanoic acid lactone
PubChem CID 7984
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 16-Hexadecanolide
Schmelzpunkt 33°C to 34°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 10 g
Beilstein 148631
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-Oxacycloheptadecan-2-on
Formelmasse 254.42
Reinheit (%) 97%