Learn More
Applied Biosystems™ 3130xl/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 50cm
Zu verwenden für Anwendungen mit Fragmentanalyse und schneller Sequenzierung.
Marke:  Applied Biosystems™ 4315930
Artikelnummer. 15771816
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den 3130xl- und 3100-Genanalysator
  • Die Verwendung pro Array beträgt 100 Durchläufe (unter Verwendung von Reagenzien von Applied Biosystems)
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 cm
16-Kapillararray, 50 cm Kapillarlänge, 61 cm x 50 μm Innendurchmesser Kapillare, 165 min. Laufzeit, Verwendung für kurze Fragmentierungsanalyse, Raumtemperatur, zur Verwendung mit 3130 xl/3100 Genanalysator
Sequenzierung
Genanalysator
Raumtemperatur
Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyser's maintenance, troubleshooting and reference guide.
We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase.
3100 Genanalysator, 3130xl Genanalysator
16 Kapillaren
1 Array
165 min
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer57A081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2018 Catalog Number4315930
Chargennummer57B083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2018 Catalog Number4315930
Chargennummer57F064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2017 Catalog Number4315930
Chargennummer56F063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2017 Catalog Number4315930
Chargennummer57E076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2017 Catalog Number4315930
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3130xl/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 50cm > 50 Cm Kapillarlänge
Nur für Forschungszwecke