Learn More
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
- 15 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben offen
- 15-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
15 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraubverschluss |
Rot, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
Lagerung | |
1,3 mm | |
15-425 |