Learn More
Thermo Scientific™ 15 ml Nunc Adapter für konische Röhrchen oder Filtrationsgeräte
Artikelnummer. 15392167
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15392167 15 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15392167 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 0101340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 CHF
    196.92 CHF / 2 Stück
    Sparen 93.08 CHF
    32% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufnahme von konischen 15-ml-Röhrchen oder Filtrationsgeräten in Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren für konische Röhrchen.
Bringen Sie 15 ml Nalgene Oak Ridge-Röhrchen und Filtrationsgeräte in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy- oder Fiberlite F15-8x50cy-Rotoren unter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter für Filtergeräte
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Fiberlite F13 - 14 x 50cy, Fiberlite F15 -8 x 50cy-Rotoren
Beschreibung 15 ml Nunc Adapter für konische Röhrchen oder Filtrationsgeräte
Röhrchengröße 15 ml