Learn More
Ohaus™ Digitaler Inkubationsschüttler für leichte Beanspruchung
OHAUS™ digitaler Leichtlast-Inkubationsschüttler für Anwendungen mit leichteren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
Marke: Ohaus™ 30391933
Additional Details : Gewicht : 8.90000kg
Beschreibung
- Entwickelt für die Inkubation von Proben bei 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C, je nach Modell
- Verfügt über LED-Anzeigen mit Touchpad-Steuerungen
Spezifikation
3 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
0.20833333333333334 | |
CE, TÜV | |
17,00 in. | |
43,20 x 27,90 cm | |
7,75 in. | |
17,00 in. | |
27,90 cm | |
4 Mikrotiterplatten/2 Mikroröhrchen-Racks |
100 bis 1200 U/min | |
5°C bis 65°C | |
Mikrotiterplatten, Gestelle für Mikroröhrchen | |
Aluminium Plattform | |
43,20 cm | |
43,2 x 27,9 x 19,7 cm | |
19,7 cm | |
43,20 cm | |
Bürstenloser DC-Motor; Dreifach-Exzenterantrieb | |
1 Sek. bis 160 Std. |