Learn More
Cytiva 1573 25.5MMX210M 12-25μm, Format 25.5mm/210m
Marke: Cytiva 10314766
181.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen L x B
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 1573, feuchtigkeitsverstärkt, Rolle, 25,5 mm x 210 m | |
Ca. 25 s | |
Gütegrad 1573 | |
170 μm | |
25,5 mm x 210 m | |
25,5 mm |
25 μm | |
Ein schnelles Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit Die sehr glatte Oberfläche erleichtert das Abkratzen oder Abwaschen von Ausfällungen. | |
Je 1 | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
210 mm |