missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol 70 % in Wasser (v/v) (versteuert), für den Inlandsverkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell

Catalog Number 15668460
Click to view available options
Menge:
26 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemischer Name oder Material Ethanol 70 % in Wasser (v/v) (besteuert)
Namenshinweis Für den Inlandsverkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien
CAS 64-17-5, 7732-18-5
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <50.0000%
Prozentgehaltsbereich 69 bis 71 %
Hinweise zum Prozentgehalt Vol.
Summenformel C2H6O
Strukturformel (CH3CH2)2O
MDL-Nummer MFCD00011646
UN-Nummer UN1170
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Güte Leistung
Dichte 0.886 g/cm3
Siedepunkt 77 °C
Menge 26 ml
Flammpunkt 22 °C
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'