Learn More
Brady™ GHS-Symbol – Entzündlich, auf Karte aufgebracht
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke: Brady™ 811683
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Glanz | |
4/Packung | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Rot |