Learn More
Corning™ Weiße 1536-Well-NBS-Mikrotiterplatte aus Polystyrol ohne Deckel, nicht steril
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
- NBS-Mikrotiterplatten eignen sich für homogene Assays mit Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen zu Mikrotiterplatten-Wells
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Ohne Deckel |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | Bis zu 8 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | NBS |
| Menge | 10/Packung, 50/Karton |